Dibutylether ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a. niedriger aromatische Kohlenwasserstoffe-Gehalt, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
34462-1L
34462-1LEA 178.53 EUR InStock
34462-1L
Dibutylether ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a. niedriger aromatische Kohlenwasserstoffe-Gehalt, Riedel-de Haën™
Dibutylether
Beilstein Number: 1732752
RTECS Number: EK5425000
UNSPSC Code: 12190000
Formel: C₈H₁₈O
Siedepunkt: 140 °C
Melting Pt: -95 °C
Dichte: 0,77 g/cm³
Flash-Pt: 8,5 %(V)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009461
CAS-Nummer: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01568
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Autoignition Temperature 365 °F
Assay (GC) Min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.398 - 1.400
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Peroxides (as H₂O₂) Max. 20 ppm
Aromatic compounds (as Xylene) Max. 0.05 %
Refractive Index n20/D 1.399 (lit.)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge