EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B) für die Bestimmung der Wasserhärte, für die Komplexometrie (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
34544-10L-VP 34544-1L
34544-10L-VPEA 386.58 EUR InStock
34544-10L-VP 34544-1L
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B) für die Bestimmung der Wasserhärte, für die Komplexometrie (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B)
1 ml solution = 1 German degree of hardness in 100 ml of water
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge