Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend for LC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
34668-2.5L 34668-4X4L
34668-2.5LEA 277.82 EUR InStock
34668-2.5L 34668-4X4L
Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend for LC-MS, Riedel-de Haën™
Ameisensäure
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
Formel: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0.7767 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 8 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.5 %
Assay of formic acid 0.093 - 0.107 %
Transmittance at 254 nm Min. 90 %
Transmittance at 230 nm Min. 15 %
Transmittance at 210 nm Min. 5 %
Suitability for the LC-MS complying
HPLC Gradient at 254 nm Max. 50 mAU
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 2 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge