Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend LC-MS, Riedel-de Haën™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


34673-2.5L 34673-4X4L
34673-2.5LEA 161.85 EUR InStock
34673-2.5L 34673-4X4L
Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend LC-MS, Riedel-de Haën™
Ameisensäure
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities

RTECS Number: 231-791-2


Formel: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Dichte: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
REACH: 01-2119491174-37-XXXX
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay of formic acid 0.093 - 0.107 %
pH (20 °C) 2.6 - 2.8
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 2 ppm
Transmittance at 210 nm Min. 5 %
Transmittance at 230 nm Min. 45 %
Transmittance at 254 nm Min. 98 %
HPLC Gradient at 210 nm Max. 50 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 10 mAU
LC-MS application complying

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge