n-Pentan ≥99,0%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
34956-2.5L 34956-18L 34956-1L 34956-4X2.5L 34956-6X1L
34956-2.5LEA 212.06 EUR InStock
34956-2.5L 34956-18L 34956-1L 34956-4X2.5L 34956-6X1L
n-Pentan ≥99,0%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
n-Pentan
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 969132
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 36…37 °C
Melting Pt: –131 °C
Dichte: 0,631 g/cm³ (15 °C)
Flash-Pt: <–35 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=0adbb4052590b9ceed3b6c1e02d291c12a31c3c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.0 %
IR spectrum complying
Refractive index (n 20/D) 1.356 - 1.360
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.005 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.0005 %
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1.0 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1.0 ppb
Absorbance at 250 nm Max. 0.004
Absorbance at 230 nm Max. 0.02
Absorbance at 220 nm Max. 0.07
Absorbance at 210 nm Max. 0.20
Absorbance at 200 nm Max. 0.70
Explosion Limit ~8.3 %
Autoignition Temperature 500 °F
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge