Wasser mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch für die LC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
34978-2.5L
34978-2.5LEA 79.17 EUR InStock
34978-2.5L
Wasser mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch für die LC-MS, Riedel-de Haën™
Wasser mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure
RTECS Number: 231-791-2
Siedepunkt: 100 °C
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 0,9982 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 76-05-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay trifluoroacetic acid 0.093 - 0.107 %
pH (20 °C) 2.0 - 2.2
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 2 ppm
Transmittance at 210 nm Min. 25 %
Transmittance at 230 nm Min. 85 %
Transmittance from 254 nm Min. 99 %
HPLC Gradient at 210 nm Max. 50 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 10 mAU
LC-MS application complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge