Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydrogencarbonat 99,7-100,3% (Trockenmasse), Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


3506-05EA 155.7 EUR InStock
3506-05
Natriumhydrogencarbonat 99,7-100,3% (Trockenmasse), Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Natriumhydrogencarbonat
The quality of many BAKER ANALYZED™ Reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS).


Formel: NaHCO₃
Melting Pt: 270 °C
Dichte: 2,20 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1b6e976427f4f21735eca3f0805cdf7ad8c20764&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.7 - 100.3%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.015%
Assay (NaHCO₃) (dried basis) 99.7 - 100.3 %
Insoluble Matter ≤0.015 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Ammonium (NH₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge