Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetrische Lösung, für die Iodzahlbestimmung, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
35097-1L 35097-500ML
35097-1LEA 223.98 EUR InStock
35097-1L 35097-500ML
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetrische Lösung, für die Iodzahlbestimmung, Fluka™
Hanus solution (Iodine bromine)
Formel: IBr
Dichte: 1,06 g/cm³
Flash-Pt: 40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011353
UN: 2789
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 0.0985 - 0.1014 mol/l
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge