Natriumacetat 0.1 M CH3COONa in Essigsäure volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
35208-1L
35208-1LEA 149.29 EUR InStock
35208-1L
Natriumacetat 0.1 M CH3COONa in Essigsäure volumetrische Lösung, Fluka™
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Siedepunkt: 117…118 °C
Melting Pt: 16,2 °C
Dichte: 1,05 g/cm³
Flash-Pt: 19,9 %(V)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137248
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge