Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydroxid 8 M NaOH (8N) volumetrische Lösung, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

35255-1L
35255-1LEA 39.52 EUR InStock
35255-1L
Natriumhydroxid 8 M NaOH (8N) volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide


Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 105…140 °C
Melting Pt: –10–14 °C
Dichte: 1.275 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge