Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)acetat Monohydrat ≥99,9% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

35481.06 35481.14 AB207600.0005
35481.06EA 93.8 EUR InStock
35481.06 35481.14 ABCRAB207600.0005
Kupfer(II)acetat Monohydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Kupfer(II)acetat Monohydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 6046-93-1 Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O Formula Weight: 199.65 (181.64anhy) Physical Form: -4 Mesh Density: 1.882 Appearance: Blue-green Odour: Odourless pH: 5.2-5.5 Melting Point: 115° Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149570


Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Melting Pt: 115 °C
Dichte: 1,882
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149570
CAS-Nummer: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2624
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge