Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bariumchlorid standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

35582.K2 35582.K7
35582.K2EA 80.4 EUR InStock
35582.K2 35582.K7
Bariumchlorid standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Barium chloride
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445


Formel: BaCl₂
Dichte: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge