Natriumcarbonat standardisierte Lösung 0.05 N in wässriger Lösung
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
35609.K2
35609.K2EA 37.6 EUR InStock
35609.K2
Natriumcarbonat standardisierte Lösung 0.05 N in wässriger Lösung
Natriumcarbonat
CAS No.: 497-19-8 Molecular Formula: Na2CO3 Formula Weight: 105.99 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003494
Formel: Na₂CO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=0a29c32fc35c3063a6cddfd3f5c9a58f119301fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge