35629.K2
35629.K2EA
31.8
EUR
InStock
35629.K2
Natriumhydroxid standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: HNaO
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 3266
MDL No.: MFCD00003548