Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinkphosphid ≥99,9% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

35664.02 35664.04 35664.09
35664.02EA 96 EUR InStock
35664.02 35664.04 35664.09
Zinkphosphid ≥99,9% (Metall-Basis)
Zinkphosphid
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-84-7 Molecular Formula: P2Zn3 Formula Weight: 258.10 Physical Form: Agglomerated Powder, 3mm & Down Density: 4.55 Appearance: Gray Odour: Characteristic Melting Point: 420° Boiling Point: 1100° Merck Reference: 14,10152 UN No.: 1714 MDL No.: MFCD00049631


Formel: P₂Zn₃
Siedepunkt: 1100 °C
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 4,55
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049631
CAS-Nummer: 1314-84-7
EINECS: 215-244-5
UN: 1714
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,10152
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge