Gallium(III)bromid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
35697.03 35697.06 35697.14
35697.03EA 133 EUR InStock
35697.03 35697.06 35697.14
Gallium(III)bromid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Gallium(III)bromid
Purity: 99.998% CAS No.: 13450-88-9 Molecular Formula: GaBr3 Formula Weight: 309.45 Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon Density: 3.69 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 122° Boiling Point: 279° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016100
Formel: Br₃Ga
MW: 309.44 g/mol
Siedepunkt: 279 °C
Melting Pt: 122 °C
Dichte: 3.69
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016100
CAS-Nummer: 13450-88-9
EINECS: 236-609-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge