Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Blei(II)bromid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Unter Argon in Ampullen verpackt

35703.03 35703.06 35703.14
35703.03EA 116 EUR InStock
35703.03 35703.06 35703.14
Blei(II)bromid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Blei(II)bromid
Purity: 99.999% CAS No.: 10031-22-8 Molecular Formula: Br2Pb Formula Weight: 367.01 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 6.66 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 373° Boiling Point: 916° Merck Reference: 14,5403 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011156


Formel: Br₂Pb
Siedepunkt: 916 °C
Melting Pt: 373 °C
Dichte: 6,66
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011156
CAS-Nummer: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5403
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge