Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Thallium(I)chlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Unter Argon in Ampullen verpackt

35721.06 35721.14
35721.06EA 184 EUR InStock
35721.06 35721.14
Thallium(I)chlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Thallium(I)chlorid
Purity: 99.999% CAS No.: 7791-12-0 Molecular Formula: TlCl Formula Weight: 239.82 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 7.0 Refractive Index: 2.247 Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 430° Merck Reference: 14,9260 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00011274


Formel: ClTl
Siedepunkt: 720 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 430 °C
Dichte: 7,0
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011274
CAS-Nummer: 7791-12-0
EINECS: 232-241-4
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9260
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge