Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cäsiumiodid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

Unter Argon in Ampullen verpackt

35729.03 35729.09 35729.30 35729.18
35729.03EA 47.7 EUR InStock
35729.03 35729.09 35729.30 35729.18
Cäsiumiodid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Cäsiumiodid
Purity: 99.998% CAS No.: 7789-17-5 Molecular Formula: CsI Formula Weight: 259.81 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Refractive Index: 1.7876 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 626° Boiling Point: 1280° Merck Reference: 14,2014 MDL No.: MFCD00010962


Formel: CsI
MW: 259.81 g/mol
Siedepunkt: 1280 °C
Melting Pt: 626 °C
Dichte: 3.21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010962
CAS-Nummer: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
Merck Index: 14,2014
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge