Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natriumtetraborat Decahydrat 99,0-105,0% NF, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

3574-01EA 87.5 EUR InStock
3574-01 3574-05 3574-07
di-Natriumtetraborat Decahydrat 99,0-105,0% NF, J.T.Baker®
di-Natriumtetraborat Decahydrat
  • GMP manufactured product


Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 75 °C
Dichte: 1,73 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149193
CAS-Nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets N.F. Requirements 99.0 - 105.0%
GMP Manufactured Product Passes Test
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging Passes Test
Bulk Pharmaceutical Chemical
NF - Assay 99.0 - 105.0 %
NF - Identification Passes Test
NF - Carbonate and Bicarbonate Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge