Tiegel, Nickel
Lieferant: Alfa Aesar
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
35883.KT 35889.KT 35904.KT 35906.KT 35925.KT 35927.KT 35946.KT 35948.KT 35952.KT 35967.KT 35991.KT 36040.KT 36053.KT 36071.KT 36088.KT 36098.KT
35883.KTEA 33.9 EUR InStock
35883.KT 35889.KT 35904.KT 35906.KT 35925.KT 35927.KT 35946.KT 35948.KT 35952.KT 35967.KT 35991.KT 36040.KT 36053.KT 36071.KT 36088.KT 36098.KT
Tiegel, Nickel
Tiegel
Diese Tiegel bestehen aus Nickel. In hoher Form, niedriger Form und mit geraden Wänden erhältlich.
  • Widersteht Phosphorsäure
  • Höchste Beständigkeit gegen korrosive Effekte der stärksten Alkalien
Tiegel aus Nickel bieten hohen Widerstand beim Verdünnen von Alkalien. In manchen Fällen sind Nickeltiegel dem Zirkonium vorzuziehen: zum Beispiel bei Natriumperoxidschmelzen, bei denen Zirkonium selbst bestimmt werden soll; sowie Niobium (Niob)-Analyse, Tantal oder niedrigen Phosphorgehalt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge