Tiegel
Lieferant: Alfa Aesar
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
35886.KT 35928.KT 35932.KT 35953.KT 35994.KT 36012.KT 36016.KT 36037.KT 36056.KT 36072.KT 36085.KT 36090.KT 36099.KT 36102.KT
35886.KTEA 91.7 EUR InStock
35886.KT 35928.KT 35932.KT 35953.KT 35994.KT 36012.KT 36016.KT 36037.KT 36056.KT 36072.KT 36085.KT 36090.KT 36099.KT 36102.KT
Tiegel
Tiegel
Diese Tiegel werden aus einer Inconel®-Nickel-Chrom-Eisen-Legierung 601 hergestellt. In niedriger Form und mit geraden Wänden erhältlich.
  • Hervorragende Oxidationsbeständigkeit im Temperaturbereich von 1000 bis 1200 °C
  • Gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber vielen Säuren und wässrigen Salzlösungen
  • Unbeeinflusst von schnellen Wechseln von heiß zu kalt
  • Behält seine mechanische Festigkeit bei erhöhten Temperaturen
Entwickelt für Anwendungen, die Hitze- und Korrosionsbeständigkeit erfordern. Durch die hohe Beständigkeit der Inconel®-Legierung 601 gegenüber Oxidation, Aufkohlung oder Sulfidierung eignet sie sich gut für Behälter zur Bestimmung von Feuchtigkeit, flüchtigen Stoffen, festem Kohlenstoff und Asche, die in den meisten Kohle- und Koksprodukten oder Holzzellstoff oder -fasern enthalten sind.
Empfohlen für den Einsatz beim Trocknen und Veraschen biologischer Materialien, deren Rückstände in verdünnter Säure oder Lauge löslich sind, für die anschließende Analyse. Bestimmungen der Hauptbestandteile im Spurenbereich sind ausgeschlossen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge