Fibro-Wachs (gemäß Raymond A. Lamb, Smp. 56°C), Pastillenform
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
361427GEA 190 EUR InStock
361427G
Fibro-Wachs (gemäß Raymond A. Lamb, Smp. 56°C), Pastillenform
Fibro-Wachs (gemäß Raymond A. Lamb, Smp. 56°C)
Rezeptur nach Raymond A. Lamb
Spezielle Mischung aus Paraffin(wachs) und mikrokristallinem Wachs, bestens geeignet für Mikrotom-Schnitte, insbesondere für faseriges Gewebe.
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen (65°C) Entspricht
Schnitt/Band Entspricht
Erstarrungsbereich 55 - 58 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge