Dimethylpolysiloxane set of analytical standards, molecular weight series
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
361879-1SET
361879-1SETEA 368 EUR InStock
361879-1SET
Dimethylpolysiloxane set of analytical standards, molecular weight series
Standards Gaschromatographie-Standards
Clear, colorless fluid polymer useful as a stationary phase in gas chromatography and as an anti-foaming agent.
It was used in a study performed to understand its molecular weight and molecular weight distribution by off-line coupling of GPC with MALDI mass spectrometer.
Kit components
Mw 40000
Mw 100000
Mw 270000
Zertifizierungen: Exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis.
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f21ae9001b503855ae4dcd70d240836869bf2bb7&vid=f21ae9001b503855ae4dcd70d240836869bf2bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..