Titan(IV)oxid anatas ≥99,6% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
36199.14 36199.22 36199.36
36199.14EA 44.3 EUR InStock
36199.14 36199.22 36199.36
Titan(IV)oxid anatas ≥99,6% (Metall-Basis)
Titan(IV)oxid anatas
Purity: 99.6% CAS No.: 1317-70-0 Molecular Formula: O2Ti Formula Weight: 79.90 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.9 Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269
Formel: TiO₂
Dichte: 3,9
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011269
CAS-Nummer: 1317-70-0
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 14,9472
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge