Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Ammoniumhydrogencitrat 98,0-103,0% ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

36219.22 36219.36 36219.A3
36219.22EA 28.9 EUR InStock
36219.22 36219.36 36219.A3
di-Ammoniumhydrogencitrat 98,0-103,0% ACS
di-Ammoniumhydrogencitrat
Purity: 98.0-103.0% CAS No.: 3012-65-5 Molecular Formula: C6H14N2O7 Formula Weight: 226.19 Physical Form: Granular Density: 1.48 Merck Reference: 14,512 MDL No.: MFCD00013068


Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Dichte: 1,48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 14,512
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge