Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anilin 99+% ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

36238.AE 36238.AP 36238.K2
36238.AEEA 32.1 EUR InStock
36238.AE 36238.AP 36238.K2
Anilin 99+% ACS
Anilin
Purity: 99+% CAS No.: 62-53-3 Molecular Formula: C6H7N Formula Weight: 93.13 Flash Point: 70°(158°F) Physical Form: Liquid Density: 1.021 Refractive Index: 1.5860 Melting Point: -6° Boiling Point: 183-184° Beilstein Reference: 605631 Merck Reference: 14,659 UN No.: 1547 MDL No.: MFCD00007629


Formel: C₆H₅NH₂
MW: 93.13 g/mol
Siedepunkt: 183…184 °C
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 1.021
Flash-Pt: 70 °C (158 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007629
CAS-Nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,659
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge