4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure ≥90% ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
36290.06 36290.14 36290.22
36290.06EA 34.6 EUR InStock
36290.06 36290.14 36290.22
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure ≥90% ACS
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Purity: 90% CAS No.: 116-63-2 Molecular Formula: C10H9NO4S Formula Weight: 239.25 Physical Form: Powder Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 2697469 Merck Reference: 14,454 MDL No.: MFCD00004019
Formel: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239.25 g/mol
Siedepunkt: 466
Melting Pt: ∼ 295 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004019
CAS-Nummer: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 14,454
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge