Aluminiumsulfat Hydrat 98,0-102% ACS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
36294.30 36294.A1
36294.30EA 47.2 EUR InStock
36294.30 36294.A1
Aluminiumsulfat Hydrat 98,0-102% ACS
Aluminiumsulfat Hydrat
Purity: 98.0-102% CAS No.: 17927-65-0 Molecular Formula: Al2(SO4)3.xH2O (x≈14-18) Formula Weight: 342.15(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.61 pH: 3.5 Merck Reference: 14,366 MDL No.: MFCD00149136
Formel: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 366.21 g/mol
Dichte: 1.61
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149136
CAS-Nummer: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 14,366
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge