Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Azelainsäure ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

36308.14 36308.22 36308.59
36308.14EA 48.4 EUR InStock
36308.14 36308.22 36308.59
Azelainsäure ≥98%
Azelainsäure
Purity: 98% CAS No.: 123-99-9 Molecular Formula: HOOC(CH2)7COOH Formula Weight: 188.22 Flash Point: 215°(419°F) Physical Form: Crystalline Density: 1.225 Melting Point: ca 102° Boiling Point: 286°/100mm Beilstein Reference: 1101094 Merck Reference: 14,905 MDL No.: MFCD00004432


Formel: C₉H₁₆O₄
MW: 188.22 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (100 mmHg)
Melting Pt: ∼ 102 °C
Dichte: 1.225
Flash-Pt: 215 °C (419 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004432
CAS-Nummer: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge