Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Magnesiumacetat Tetrahydrat 98,0-102,0% ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


36358.22 36358.36 36358.A4 36358.B3 AB208030.0100
36358.22EA 35.3 EUR InStock
36358.22 36358.36 36358.A4 36358.B3 ABCRAB208030.0100
Magnesiumacetat Tetrahydrat 98,0-102,0% ACS
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 16674-78-5 Molecular Formula: Mg(CH3COO)2.4H2O Formula Weight: 214.45 (142.39anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.454 Melting Point: 80° Beilstein Reference: 3730605 Merck Reference: 14,5654 MDL No.: MFCD00149214


Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Melting Pt: 80 °C
Dichte: 1,454
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 14,5654
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge