Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dysprosium(III)oxid ≥99,9%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


36370.14 36370.22
36370.14EA 191 EUR InStock
36370.14 36370.22
Dysprosium(III)oxid ≥99,9%
Dysprosium(III)oxid
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-87-8 Molecular Formula: Dy2O3 Formula Weight: 373.00 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.81 Melting Point: 2340° Merck Reference: 14,3482 MDL No.: MFCD00010986


Formel: Dy₂O₃
Melting Pt: 2340 °C
Dichte: 7,81
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010986
CAS-Nummer: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,3482
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge