Blei(II)acetat basisch ACS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
36393.36
36393.36EA 75 EUR InStock
36393.36
Blei(II)acetat basisch ACS
Blei(II)acetat basisch
CAS No.: 1335-32-6 Molecular Formula: C4H6O4Pb.2Pb(OH)2 Formula Weight: 807.71 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Merck Reference: 14,5419 MDL No.: MFCD00013041
Formel: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
MW: 807.72 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011154
CAS-Nummer: 1335-32-6
EINECS: 215-630-3
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5419
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge