Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chrom(VI)oxid 98+% ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

36468.22 36468.36
36468.22EA 50.2 EUR InStock
36468.22 36468.36
Chrom(VI)oxid 98+% ACS
Chrom(VI)oxid
Purity: 98+% CAS No.: 1333-82-0 Molecular Formula: CrO3 Formula Weight: 99.99 Physical Form: Crystalline Density: 2.7 Appearance: Red Melting Point: 196° Boiling Point: 250° dec. Solubility: Soluble in water, H2SO4, and alcohol Merck Reference: 14,2235 UN No.: 1463 MDL No.: MFCD00010952

Chromium plating, copper stripping, aluminum anodizing, corrosion inhibitor, photography, ceramic glazes, Coloured glass, oxidizing agent in organic chemistry


Formel: CrO₃
MW: 99.99 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (Zers.)
Melting Pt: 196 °C
Dichte: 2.7
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010952
CAS-Nummer: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 14,2235
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..