Natriumhydrogencarbonat 1,9-2,1% 0.1 M in Wasser Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
36486-1L
36486-1LEA 56.6 EUR InStock
36486-1L
Natriumhydrogencarbonat 1,9-2,1% 0.1 M in Wasser Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
MDL Number: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33d40cf80590612480ddc6bae81ffe7d5df440c3&vid=33d40cf80590612480ddc6bae81ffe7d5df440c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge