Tin(IV) isopropoxide 10% (w/v) in 2-Propanol/ Toluol , 98% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
36563.AA 36563.AE
36563.AAEA 41.2 EUR InStock
36563.AA 36563.AE
Tin(IV) isopropoxide 10% (w/v) in 2-Propanol/ Toluol , 98% (Metall-Basis)
Tin(IV) isopropoxide
Purity: 98% CAS No.: 1184-61-8 Molecular Formula: Sn[OCH(CH3)2]4 Formula Weight: 355.06 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00145408
Formel: C₁₂H₂₈O₄Sn
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145408
CAS-Nummer: 1184-61-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge