Quecksilber(II)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
36666.04 36666.09
36666.04EA 134 EUR InStock
36666.04 36666.09
Quecksilber(II)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Quecksilber(II)tellurid
Purity: 99.999% CAS No.: 12068-90-5 Molecular Formula: HgTe Formula Weight: 328.19 Physical Form: 3-12mm Fused Lump Density: 8.63 Appearance: Gray to black Odour: Odourless Melting Point: 673° UN No.: 2025 MDL No.: MFCD00016133
Formel: HgTe
Melting Pt: 673 °C
Dichte: 8,63
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016133
CAS-Nummer: 12068-90-5
EINECS: 235-108-9
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge