Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat 97,5-100,5% ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

36697.06 36697.14 36697.22 36697.36
36697.06EA 35.6 EUR InStock
36697.06 36697.14 36697.22 36697.36
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat 97,5-100,5% ACS
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Purity: 97.5%-100.5% CAS No.: 125572-95-4 Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O Formula Weight: 364.35 (346.34anhy) Physical Form: Solid Melting Point: 213-216° Beilstein Reference: 3222748 MDL No.: MFCD00066429


Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
MW: 364.35 g/mol
Melting Pt: 213…216 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066429
CAS-Nummer: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge