Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calciumsulfat Dihydrat 98,0-102,0% ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


36700.30 36700.A1
36700.30EA 44.5 EUR InStock
36700.30 36700.A1
Calciumsulfat Dihydrat 98,0-102,0% ACS
Calciumsulfat Dihydrat
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 10101-41-4 Molecular Formula: CaSO4.2H2O Formula Weight: 172.17 (136.14anhy) Physical Form: Powder Density: 2.32 Melting Point: 128° -1.5H2O Boiling Point: 163° -2H2O Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00149625


Formel: CaSO₄·2H₂O
Siedepunkt: 163 °C (-2H₂O)
Melting Pt: 128 °C (-1,5H₂O)
Dichte: 2,32
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge