Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lead(II)-2-ethylhexanoate

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

36711.18 36711.30
36711.18EA 53.3 EUR InStock
36711.18 36711.30
Lead(II)-2-ethylhexanoate
Lead(II)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 301-08-6 Molecular Formula: C16H30O4Pb Formula Weight: 493.61 Physical Form: Viscous Liquid Density: 1.56 Odour: Odourless UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00014003


Formel: C₁₆H₃₀O₄Pb
MW: 493.61 g/mol
Dichte: 1.56
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014003
CAS-Nummer: 301-08-6
EINECS: 206-107-0
ADR: 9 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..