2,5-Xylenol, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
36714-1G
36714-1GEA 46 EUR InStock
36714-1G
2,5-Xylenol, Supelco®
2,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Dichte: 1,169 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00002237
CAS-Nummer: 95-87-4
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=734bb91d1e32c2ae88997124a3f4a702d2987f33&vid=734bb91d1e32c2ae88997124a3f4a702d2987f33&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge