Nitroethane-1,1-d₂ (99% D), purum, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
36766-250MG-R
36766-250MG-REA 47.9 EUR InStock
36766-250MG-R
Nitroethane-1,1-d₂ (99% D), purum, Supelco®
Nitroethane-1,1-d₂
Formel: CH₃CD₂NO₂
MDL Number: MFCD00192352
CAS-Nummer: 13031-33-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge