Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

370251000 370258000
370251000.EA 71 EUR InStock
370251000. 370258000.
Ethylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Ethylamin


Formel: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Siedepunkt: 17
Melting Pt: -81.1
Dichte: 0.861 g/cm³
Flash-Pt: –34 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008160
CAS-Nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03797
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge