Flüssigkeiten und Nährmedien für die Sterilitätsprüfung von pharmazeutischen Produkten
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
311121ZAEA 61.7 EUR InStock
311121ZA 301121ZA 301051ZA 451121ZA 301051PF 563200OA 371121ZA 311122OA 561051ZA 561042TA 401122ZA 301041ZA 555010TA 553560ZA 301050ZK 301120ZK 511122ZA 511052ZA 511121ZA 573560ZA 511120ZA 881054ZA 881124ZA 303200OA 303560ZA 841122ZA 881050ZA 841120ZA 610750ZA 305010TA 311120ZA
Flüssigkeiten und Nährmedien für die Sterilitätsprüfung von pharmazeutischen Produkten
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Nährmedien für Sterilitätsprüfungen, Verdünnungsmittel zur Homogenisierung von Proben für die mikrobiologische Untersuchung und Spülflüssigkeiten für Membranfiltrationsverfahren.
  • Die Formulierungen entsprechen den Anforderungen der harmonisierten Methode in den Pharmakopöen der Vereinigten Staaten (USP), der Europäischen Union (EP) und Japan (JP).
  • Penase (Neutralisierungsmittel, das Penicillin inaktiviert) erhältlich für Thioglicollat-Medium
  • Weithalskolben sind für einige Artikel verfügbar (siehe Beschreibungen unten)
  • Injizierbare Schraub-Innenkappe aus Kunststoff mit äußerer Schutzkappe für die meisten der unten aufgeführten Flaschen (Einzelheiten siehe technische Datenblätter)
  • Auf Anfrage können zwei oder drei verpackte Flaschen von 90 ml bis 950 ml sowie Flaschen mit Weithals geliefert werden
Fluid K ist ein Verdünnungsmittel zur Homogenisierung von Proben für die mikrobiologische Untersuchung.
Fluid A und D sind Spül- und/oder Verdünnungsflüssigkeiten für Membranfiltrationsverfahren.
THIOGLYCOLLAT-Bouillon und TRYPTIC SOY-Bouillon (TSB) sind flüssige Medien mit hohem Nährstoffgehalt, die gemäß der harmonisierten Arzneibuchmethode formuliert und für Sterilitätsprüfungen verwendet werden. TSB wird auch für Kontrollstämme vor der Anreicherung verwendet, die an der „Wachstumsförderung“ von Kulturmedien beteiligt sind.
Zertifizierungen: Die Zusammensetzung dieser Produkte entspricht den Anforderungen der Arzneibücher der Vereinigten Staaten (USP), von Europa (EP) und von Japan (JP).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge