Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenylquecksilberacetat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

37125.18 37125.30
37125.18EA 68.5 EUR InStock
37125.18 37125.30
Phenylquecksilberacetat ≥98%
Phenylquecksilberacetat
Purity: 98% CAS No.: 62-38-4 Molecular Formula: C8H8HgO2 Formula Weight: 336.74 Physical Form: Powder Density: 2.4 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: 146-153° Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in alcohol, benzene and glacial acetic acid Beilstein Reference: 3662930 Merck Reference: 14,7300 UN No.: 1674 MDL No.: MFCD00008691


Formel: C₈H₈HgO₂
Melting Pt: 146…153 °C
Dichte: 2,4
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008691
CAS-Nummer: 62-38-4
EINECS: 200-532-5
UN: 1674
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7300
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge