Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethylzink 1.2 mol/l in Toluol, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

377241000 377248000
377241000.EA 307 EUR InStock
377241000. 377248000.
Dimethylzink 1.2 mol/l in Toluol, AcroSeal®
Dimethylzinc


Formel: C₂H₆Zn
Dichte: 0,93 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014854
CAS-Nummer: 544-97-8
EINECS: 208-884-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Concentration 11.5 to 12.5 wt% (On Zn basis)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge