4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in THF/ Toluol, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
377251000 377258000
377251000.EA 65.6 EUR InStock
377251000. 377258000.
4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in THF/ Toluol, AcroSeal®
4-Chlorophenylmagnesium bromide
Formel: C₆H₄BrClMg
MW: 215.76 g/mol
Dichte: 1 g/cm³
Flash-Pt: –21 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009926
CAS-Nummer: 873-77-8
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green to brown Slightly hazy solution
Titration Active base 0.95 to 1.15 M
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge