Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bortribromid 1 M in Heptan, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

378191000 378198000
378191000.EA 74.7 EUR InStock
378191000. 378198000.
Bortribromid 1 M in Heptan, AcroSeal®
Bortribromid


Formel: BBr₃
MW: 250.52 g/mol
Siedepunkt: 90 °C
Melting Pt: -46
Dichte: 0.869 g/cm³
Flash-Pt: –1 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011312
CAS-Nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3384
ADR: 6.1
Merck Index: 13,01337
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to amber Solution
Strength 0.9 to 1.1 M

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge