Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinn(IV)chlorid 1 mol/l in Dichlormethan, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

378201000 378208000
378201000.EA 62.9 EUR InStock
378201000. 378208000.
Zinn(IV)chlorid 1 mol/l in Dichlormethan, AcroSeal®
Zinn(IV)chlorid


Formel: Cl₄Sn
MW: 260.52 g/mol
Siedepunkt: 114
Melting Pt: -33
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011242
CAS-Nummer: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 2922
Merck Index: 12,08929
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge