Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat 98,0-102,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

3824-07EA 899.14 EUR InStock
3824-07 3824-05 3824-01 3824-R
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat 98,0-102,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat


Formel: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268.07 g/mol
Melting Pt: 48 °C
Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149180
CAS-Nummer: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 102.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 8.7 - 9.3
Assay (Na₂HPO₄·7H₂O) 98.0 - 102.0 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge